missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ceftibuten dihydrate, MedChemExpress

Código de producto. 16434457
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16434457 50 mg 50 miligramos
16498578 10 mg 10 miligramos
16418426 100 mg 100 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16434457

Marca: Medchem Express HYB0698A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Ceftibuten (Sch-39720) dihydrate, an antibiotic, is an orally active cephalosporin, possesses potent activity in vitro against a wide range of gram-negative and certain gram-positive pathogens.

Ceftibuten (Sch-39720) dihydrate, an antibiotic, is an orally active cephalosporin, possesses potent activity in vitro against a wide range of gram-negative and certain gram-positive pathogens.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ceftibuten dihydrate
Forma física Solid
CAS 118081-34-8
Color Amarillo claro
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H18N4O8S2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Sch-39720 dihydrate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (223.98 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (223.98 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(C(N12)=CCS[C@]2([H])[C@H](NC(/C(C3=CSC(N)=N3)=C\CC(O)=O)=O)C1=O)O.O.O
Peso molecular (g/mol) 446.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.46
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.