Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cefoxitina, sal sódica, 94 %
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
- La sal sódica cefoxitina es resistente a la β-lactamasa
- Se une e inactiva las proteínas de unión a penicilina (PBP) ubicadas en la membrana interna de la pared celular bacteriana, interfiriendo así con la unión cruzada de las cadenas de peptidoglucano necesarias para la resistencia y rigidez de la pared celular bacteriana
Aplicaciones
- La sal sódica cefoxitina es la forma de sal sódica de la cefoxitina derivada de la cefamicina C
- Es un compuesto β-lactámico de la cefalosporina de segunda generación que tiene actividad bactericida contra bacteroides y bacterias gramnegativas, incluidas las cepas de P. mirabilis, P. vulgaris, E. coli, S. typhimurium y S. enteritidis
- La cefoxitina aumenta la supervivencia en ratones infectados con S. aureus, S. pyogenes y K. pneumoniae
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cefoxitin sodium salt |
| Tipo | Cefoxitin Sodium Salt |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Rotación específica | +206° to +214° (20°C, 589nm) (c= 1, methanol) |
| Agua | 1% max. |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 449.43 |
| Porcentaje de pureza | 94% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Cefoxitin sodium salt
- Atención
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.