missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cefotiam hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Cefotiam (SCE-963) hydrochloride is a parenteral cephalosporin antibiotic. Cefotiam hydrochloride has broad-spectrum activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cefotiam hydrochloride |
| Forma física | Solid |
| CAS | 66309-69-1 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H25Cl2N9O4S3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Sinónimo | SCE-963 hydrochloride |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (167.07 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (55.68 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?