missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cefmenoxime hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16482216
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16482216 500 mg 500 miligramos
16438476 100 mg 100 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16482216

Marca: Medchem Express HYB0875

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Cefmenoxime (SCE-1365) hydrochloride is a new semisynthetic cephalosporin antibiotic. Cefmenoxime has antibacterial activity against a wide variety of gram-positive and gram-negative bacteria.

Cefmenoxime (SCE-1365) hydrochloride is a new semisynthetic cephalosporin antibiotic. Cefmenoxime has antibacterial activity against a wide variety of gram-positive and gram-negative bacteria.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Cefmenoxime hydrochloride
Forma física Solid
CAS 75738-58-8
Color Amarillo claro
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H17N9O5S3.1/2 HCl
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo SCE-1365 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 65 mg/mL (122.69 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(C(N12)=C(CSC3=NN=NN3C)CS[C@]2([H])[C@H](NC(/C(C4=CSC(N)=N4)=N\OC)=O)C1=O)O.[0.5HCl]
Peso molecular (g/mol) 529.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 529.79
Porcentaje de pureza 98.11%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.