Learn More
Cefaclor, MedChemExpress
Código de producto. 16490808
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
16490808 5 g 5 g
16452079 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 16490808
Marca: Medchem Express HYB0198
MedChemExpress Cefaclor is an effective antibiotic agent, and specifically binds to penicillin-binding protein 3 (PBP 3).
Cefaclor is an effective antibiotic agent, and specifically binds to penicillin-binding protein 3 (PBP 3).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefaclor
Forma física Solid
CAS 53994-73-3
Color Amarillo claro
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H14ClN3O4S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 18.5 mg/mL (50.30 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 3.85 mg/mL (10.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N12)=C(Cl)CS[C@]2([H])[C@H](NC([C@H](N)C3=CC=CC=C3)=O)C1=O)O
Peso molecular (g/mol) 367.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.81
Porcentaje de pureza 99.53%