missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ Cediranib

Descripción
Cediranib is a highly potent and ATP-competitive inhibitor of VEGFR2 (IC50 = <1 nM). Cediranib also potently inhibits PDGFR1, VEGFR3, VEGFR1, c-Kit, PDGFR2 and FGFR1 (IC50 values are 2, 3, 5, 5, 26 and 36 nM, respectively), and inhibits CSF-1R, Src, and Abl (IC50 values are 110, 130 and 260 nM, respectively). Cediranib induces hypoxia, prevents VEGF-induced angiogenesis and suppresses homology-directed DNA repair (HDR) factors BRCA1/2 and RAD51. Cediranib decreases cell motility, proliferation and cell viability. Cediranib is active in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[(4-Fluoro-2-methyl-1 H-indol-5-yl)oxy]-6-methoxy-7-[3-(1-pyrrolidinyl)propoxy]quinazoline |
| CAS | 288383-20-0 |
| Cantidad | 50 mg |
| Objetivo | VEGF Receptor Inhibitors |
| Fórmula molecular | C25H27FN4O3 |
| Pureza | 0.98 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?