Learn More
Thermo Scientific™ Cecropin B, Amide
Código de producto. p-5384629
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
15407289 1 mg 1 miligramo
15497279 5 mg 5 miligramos
15417289 10 mg 10 miligramos
3 options
Código de producto. 15407289
Marca: Thermo Scientific™ J66068.M¬
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para aplicaciones de biología molecular y celular
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de purificación HPLC
Contenido y almacenamiento -30°C to -10°C
Formato Lyophilized Powder
Peso molecular 3834.66
Tipo de producto Cecropin B, amide
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO - research use only
For Research Use Only