Learn More
Thermo Scientific™ Cecropin A (1-8)-Melittin (1-18)Amide
Código de producto. p-5384627
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mg
1 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
15498319 0,5 mg 0.50 miligramo
15408329 1 mg 1 miligramo
2 options
Código de producto. 15498319
Marca: Thermo Scientific™ J66814.!D
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para aplicaciones de biología molecular y celular
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de purificación HPLC
Contenido y almacenamiento -30°C to -10°C
Formato Lyophilized Powder
Peso molecular 2794.50
Tipo de producto Cecropin A (1-8)-Melittin (1-18) amide
Cantidad 0,5 mg
Estado normativo RUO - research use only
Secuencia Lys-Trp-Lys-Leu-Phe-Lys-Lys-Ile-Gly-Ile-Gly-Ala-Val-Leu-Lys-Val-Leu-Thr-Thr-Gly-Leu-Pro-Ala-Leu-Ile-Ser-NH2
For Research Use Only