Learn More
CEBPB Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7223233 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16882345 20 μL 20 microlitros
16872345 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16882345
Marca: Proteintech 234311AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The CEBPB antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human CEBPB. This antibody recognizes human, mouse antigen. The CEBPB antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno CEBPB
Aplicaciones ChIP Assay, Immunofluorescence, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1051
Especies diana Human, Mouse
Isotype IgG