Description
The CEBPB antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human CEBPB. This antibody recognizes human, mouse antigen. The CEBPB antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
| Antígeno | CEBPB |
| Aplicaciones | ChIP Assay, Immunofluorescence, Immunohistochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Cantidad | 20 μL |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 1051 |
| Especies diana | Human, Mouse |
| Isotype | IgG |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?