missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CEACAM4 Antibody (822608), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB7845CL1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CEACAM4 Monoclonal antibody specifically detects CEACAM4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
Especificaciones
| CEACAM4 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| carcinoembryonic antigen CGM7, carcinoembryonic antigen gene family member 7, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 4, CGM7, CGM7_HUMAN | |
| E. coli-derived recombinant human CEACAM-4, Phe36-Val140, Accession # O75871 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 822608 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| 1089 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2b |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido