missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para CEA humano
Descripción
El CEA se sintetiza durante el desarrollo en el intestino fetal, y se vuelve a expresar en cantidades mayores en carcinomas intestinales y otros tumores. El CEA es un antígeno carcinoembrionario, familia de los supergenes de inmunoglobulina y se compone de un solo dominio N y de seis dominios A (A1, A2, A3) y B (B1, B2, B3) de inmunoglobulinas de tipo constante. Los anticuerpos contra el CEA son útiles para identificar el origen de varios adenocarcinomas metastásicos y para distinguir los adenocarcinomas pulmonares (del 60 al 70 % son CEA+) de los mesoteliomas pleurales. El CEA se engloba en una gran familia de glucoproteínas, un marcador tumoral útil de adenocarcinoma, y se encuentra en adenocarcinomas del epitelio del sistema digestivo derivado endodermalmente y en el colon fetal. Dos subgrupos de la familia CEA, las moléculas de adhesión celular CEA y las glucoproteínas específicas del embarazo, se encuentran dentro de una agrupación de 1,2 Mb en el brazo largo del cromosoma 19. En el grupo también se han observado once pseudógenos del subgrupo de moléculas de adhesión celular del CEA. El CEA fue descrito originalmente en los conductos biliares hepáticos como una glucoproteína biliar. Posteriormente, se descubrió que el CEA era una molécula de adhesión celular detectada en leucocitos, epitelios y endotelios. Se han notificado múltiples variantes de transcripción que codifican diferentes isoformas, pero no se ha definido la naturaleza completa de todas las variantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P06731 |
| Intervalo del ensayo | De 0,343 a 250 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 200 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 1048 |
| Símbolo de gen | Ceacam5 |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?