Learn More
Invitrogen™ Human CEA ELISA Kit
Código de producto. 15464943
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
15464943 96 pruebas 1 set
17105399 5 × 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 15464943
Marca: Invitrogen™ EHCEA
ELISA
The Human Carcino Embryonic Antigen (Hu CEA) ELISA quantitates Hu CEA in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu CEA. Principle of the method The Human CEA solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
El CEA (antígeno carcinoembrionario, CD66e) se sintetiza durante el desarrollo en el intestino fetal, y se vuelve a expresar en cantidades mayores en carcinomas intestinales y otros tumores. El CEA es un antígeno carcinoembrionario, familia de los supergenes de inmunoglobulina y se compone de un solo dominio N (homología estructural a la variable inmunoglobulina) y de seis dominios A (A1, A2, A3) y B (B1, B2, B3) de inmunoglobulinas de tipo constante. Los anticuerpos contra el CEA son útiles para identificar el origen de varios adenocarcinomas metastásicos y para distinguir los adenocarcinomas pulmonares (del 60 al 70 % son CEA+) de los mesoteliomas pleurales (rara vez o débilmente CEA+). El CEA se engloba en una gran familia de glucoproteínas, un marcador tumoral útil de adenocarcinoma, y se encuentra en adenocarcinomas del epitelio del sistema digestivo derivado endodermalmente y en el colon fetal. Dos subgrupos de la familia CEA, las moléculas de adhesión celular CEA y las glucoproteínas específicas del embarazo, se encuentran dentro de una agrupación de 1,2 Mb en el brazo largo del cromosoma 19. En el grupo también se han observado once pseudógenos del subgrupo de moléculas de adhesión celular del CEA. El CEA fue descrito originalmente en los conductos biliares hepáticos como una glucoproteína biliar. Posteriormente, se descubrió que el CEA era una molécula de adhesión celular detectada en leucocitos, epitelios y endotelios. La proteína codificada interviene en la adhesión celular a través de la unión homofílica y heterofílica a otras proteínas del subgrupo. Se han atribuido múltiples actividades celulares a la proteína codificada, incluidas funciones en la diferenciación y disposición de la estructura tridimensional del tejido, la angiogénesis, la apoptosis, la supresión tumoral, la metástasis y la modulación de las respuestas inmunitarias innatas y adaptativas. Se han notificado múltiples variantes de transcripción que codifican diferentes isoformas, pero no se ha definido la naturaleza completa de todas las variantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P06731
Intervalo del ensayo 0,343-250 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 200 pg
Intervalo de calibración De 0,2 ng/ml a 250 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Estructura celular y proteínas de orgánulos
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, ENA-78, FGF- 4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 1048
Símbolo de gen CD66e,CEA
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Matriz extracelular y adhesión celular
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo CD66e, CEA
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min