Learn More
CEA (CEACAM5) Monoclonal Antibody (OTI5F2), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200016240
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17592203 30 μL 30 microlitros
17572203 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17592203
Marca: Origene Technologies TA803249S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
CEA (CEACAM5) Monoclonal antibody specifically detects CEA (CEACAM5) in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Specifications
Antígeno CEA (CEACAM5)
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5F2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Ceacam5
N.º de referencia del gen P06731
Alias de gen 1600029H12Rik; Carcinoembryonic antigen; carcinoembryonic antigen related cell adhesion molecule 5; carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 5; CD66e; CEA; CEACAM5; Meconium antigen 100; OTTHUMP00000199033; pregnancy-specific glycoprotein 30; Psg30; sCD66e; soluble CD66e
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 35-680 of human CEACAM5 produced in SF9 cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1048
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1