Learn More
CEA (CEACAM5) Monoclonal Antibody (OTI2B12), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17562113
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17562113 30 μL 30 microlitros
17542113 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17562113 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA803181S
Mouse Monoclonal Antibody
CEA (CEACAM5) Monoclonal antibody specifically detects CEA (CEACAM5) in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Antígeno CEA (CEACAM5)
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2B12
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Sap30bp
N.º de referencia del gen Q9UHR5
Alias de gen 1600029H12Rik; Carcinoembryonic antigen; carcinoembryonic antigen related cell adhesion molecule 5; carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 5; CD66e; CEA; CEACAM5; Meconium antigen 100; OTTHUMP00000199033; pregnancy-specific glycoprotein 30; Psg30; sCD66e; soluble CD66e
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-260 of human SAP30BP produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29115
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a