missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CEA Antibody (PARLAM 4), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30146566
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30146566 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30146566 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP197718CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CEA Monoclonal antibody specifically detects CEA in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunohistochemistry (Frozen),CyTOF,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CEA
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon PARLAM 4
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen Carcino Embryonic Antigen, Carcinoembryonic antigen
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody is a mouse monoclonal IgG1 antibody derived by fusion of Sp 2/0 Ag 14 Mouse myeloma cells with spleen cells from a BABL/c Mouse immunized with isolated Human CEA. The immunogen has been isolated from Human colonic carcinoma cells.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.