missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CDYL Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11356093
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11356093 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11356093

Marca: Invitrogen™ PA518123

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

This antibody is predicted to react with bovine, canine, mouse, porcine and rat based on sequence homology. This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 4,000.

Chromodomain Y is a primate-specific Y-chromosomal gene family expressed exclusively in the testis and implicated in infertility. Although the Y-linked genes are testis-specific, this autosomal gene is ubiquitously expressed. The Y-linked genes arose by retrotransposition of an mRNA from this gene, followed by amplification of the retroposed gene. Proteins encoded by this gene superfamily possess a chromodomain, a motif implicated in chromatin binding and gene suppression, and a catalytic domain believed to be involved in histone acetylation. Multiple proteins are encoded by transcript variants of this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CDYL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CDYL
N.º de referencia del gen Q9Y232
Alias de gen AI325931; CDYL; CDYL1; CDY-like; CDY-like, autosomal; chromodomain protein Y-like variant 2; chromodomain protein Y-like variant 3; chromodomain protein Y-like variant 4; chromodomain protein, Y chromosome-like; chromodomain protein, Y-like; chromodomain Y like; chromodomain Y-like protein; chromodomain Y-like protein pseudogene; Crotonyl-CoA hydratase; DKFZp586C1622; MGC131936; Putative histone acetyltransferase Cdyl; Putative tubulin acetyltransferase Cdyl; testis-specific chromodomain Y-like protein
Símbolos de los genes CDYL
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Synthetic peptide sequence (SMLKYLQRKIDEF) corresponding to the C-terminus amino acids of CDYL (aa 586-598).
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9425
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.