Learn More
Invitrogen™ CDX2 Polyclonal Antibody
Beschreibung
The amino acid sequence used as immunogen for the GATA-4 antibody is 93% homologous in Rhesus Macaque, 87% homologous in Rat, 82% in Mouse, and 81% homologous in Canine.
The product of this gene is an epsilon subunit of coatomer protein complex. Coatomer is a cytosolic protein complex that binds to dilysine motifs and reversibly associates with Golgi non-clathrin-coated vesicles. It is required for budding from Golgi membranes, and is essential for the retrograde Golgi-to-ER transport of dilysine-tagged proteins. Coatomer complex consists of at least the alpha, beta, beta', gamma, delta, epsilon and zeta subunits. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified.
Spezifikation
Spezifikation
| Antígeno | CDX2 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 0.05% BSA and 0.05% sodium azide |
| génica | CDX2 |
| N.º de referencia del gen | P43241, Q99626 |
| Alias de gen | caudal type homeo box 2; caudal type homeo box transcription factor 2; caudal type homeobox 2; caudal type homeobox transcription factor 2; caudal-type homeobox protein 2; CDX2; Cdx-2; CDX2/AS; CDX3; CDX-3; HGNC:1806; homeobox protein CDX-2; homeobox protein miniCDX2; homeobox transcription factor |
| Símbolos de los genes | CDX2 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?