missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDX2 Mouse anti-Human, Clone: OTI3B1, TrueMAB™, Origene

Código de producto. 17501303
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
Tamaño de la unidad:
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17501303 30 μL 30 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17501303

Marca: Origene Technologies TA802667S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CDX2 Monoclonal antibody specifically detects CDX2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno CDX2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3B1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CDX2
N.º de referencia del gen Q99626
Alias de gen caudal type homeo box 2; caudal type homeo box transcription factor 2; caudal type homeobox 2; caudal type homeobox transcription factor 2; caudal-type homeobox protein 2; CDX2; Cdx-2; CDX2/AS; CDX3; CDX-3; HGNC:1806; homeobox protein CDX-2; homeobox protein miniCDX2; homeobox transcription factor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human CDX2 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1045
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.