Learn More
CDX2 Monoclonal Antibody (OTI5A1), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17541293
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17541293 30 μL 30 microlitros
17521293 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17541293
Marca: Origene Technologies TA802665S
Mouse Monoclonal Antibody
CDX2 Monoclonal antibody specifically detects CDX2 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno CDX2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5A1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica KRT20
N.º de referencia del gen P35900
Alias de gen caudal type homeo box 2; caudal type homeo box transcription factor 2; caudal type homeobox 2; caudal type homeobox transcription factor 2; caudal-type homeobox protein 2; CDX2; Cdx-2; CDX2/AS; CDX3; CDX-3; HGNC:1806; homeobox protein CDX-2; homeobox protein miniCDX2; homeobox transcription factor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human KRT20 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54474
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a