Learn More
CDON Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16827574 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16827574 150 μL 150 microlitros
16837574 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16827574
Marca: Proteintech 176341AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
CDON and BOC are cell surface receptors of the immunoglobulin (Ig)/fibronectin type III (FNIII. CDON and BOC are coexpressed during development, form complexes with each other in a cis fashion, and are related to each other in their ectodomains, but each has a unique long cytoplasmic tail.
Especificaciones
Antígeno CDON
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.25 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica CDON
N.º de referencia del gen O35158, Q32MD9, Q4KMG0
Alias de gen CDO, CDON, Cdon homolog (mouse), ORCAM
Símbolos de los genes CDON
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CDON Fusion Protein Ag11904
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 50937, 50938, 57810
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG