missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CDO Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15538112
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15538112 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15538112

Marca: Invitrogen™ PA547619

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

In direct ELISAs and Western blots, approximately 50% cross-reactivity with recombinant mouse CDO is observed. Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.

CDON and BOC are cell surface receptors of the immunoglobulin (Ig)/fibronectin type III (FNIII. CDON and BOC are coexpressed during development, form complexes with each other in a cis fashion, and are related to each other in their ectodomains, but each has a unique long cytoplasmic tail.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CDO
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 5% trehalose and No Preservative
génica CDON
N.º de referencia del gen Q4KMG0
Alias de gen CAM-related/down-regulated by oncogenes; Cd0; Cdo; CDON; Cdon homolog; CDON1; cell adhesion associated, oncogene regulated; cell adhesion molecule-related/down-regulated by oncogenes; HPE11; immunoglobulin superfamily member; immunoglobulin superfamily member CDO; oncogene-regulated cell adhesion molecule; ORCAM; surface glycoprotein, Ig superfamily member
Símbolos de los genes CDON
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CDO Asp26-Pro943 (Leu669Ile).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 50937
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.