missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDKN2C Monoclonal Antibody (OTI5G1), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17569532
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17569532 30 μL 30 microlitros
17549532 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17569532

Marca: Origene Technologies TA801230S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CDKN2C Monoclonal antibody specifically detects CDKN2C in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno CDKN2C
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5G1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CDKN2C
N.º de referencia del gen P42773
Alias de gen C77269; CDK6 inhibitor p18; Cdkn2c; CDKN6; cyclin dependent kinase inhibitor 2C; cyclin-dependent inhibitor; cyclin-dependent kinase 4 inhibitor C; Cyclin-dependent kinase 6 inhibitor; cyclin-dependent kinase 6 inhibitor p18; cyclin-dependent kinase inhibitor 2C (p18, inhibits CDK4); INK4c; p18; p18INK4c; p18-INK4c; p18-INK6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human CDKN2C produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1031
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.