missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDKN2B Monoclonal Antibody (OTI3B6), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17503382
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17503382 100 μL 100 microlitros
17523382 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17503382

Marca: Origene Technologies TA505206

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The four known 15-to 19 kDa INK4 proteins (p15INK4b, p16INK4a, p18INK4c andp19INK4d) bind and inhibit CDK4 and CDK6 but not other CDKs, including cyclin E-Cdk2, cyclin A-Cdk2 and cyclin B-Cdk1. Like the three D-type cyclins, the INK4 genes are expressed in distinct tissue-specific patterns, suggesting that they are not strictly redundant. 5 p18INK4c is expressed during G1 to S transition in the eukaryotic cell division cycle. It is maximally induced as cells enter S-phase.

Specifica

Antígeno CDKN2B
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3B6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CDKN2B
N.º de referencia del gen P42772
Alias de gen CDK4I, INK4B, MTS2, P15, TP15, p15INK4b
Símbolos de los genes CDKN2B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human CDKN2B produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1030
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.