missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDKN2B Monoclonal Antibody (OTI3E4), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17523292
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17523292 30 μL 30 microlitros
17503292 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17523292

Marca: Origene Technologies TA505166S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CDKN2B Monoclonal antibody specifically detects CDKN2B in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno CDKN2B
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3E4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica PLPBP
N.º de referencia del gen O94903
Alias de gen AV083695; CDK inhibitory protein; CDK4B inhibitor; CDK4I; Cdkn2b; cyclin dependent kinase inhibitor 2B; Cyclin dependent kinase inhibitor 2B (p15, inhibits CDK4); cyclin-dependent kinase 4 inhibitor B; cyclin-dependent kinase inhibitor 2B (p15, inhibits CDK4); cyclin-dependent kinase inhibitor p15; cyclin-dependent kinase inhibitor p15INK4b; cyclin-dependent kinase inhibitor protein; cyclin-dependent kinases 4 and 6 binding protein; Ink4; INK4B; MTS2; MTS-2; Multiple tumor suppressor 2; p14_CDK inhibitor; p14_INK4B; p14-INK4b; P15; p15 CDK inhibitor; p15(INK4b); p15_INK4B; p15INK4b; p15-INK4b; TP15
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human PROSC produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11212
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.