missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDKN2B Monoclonal Antibody (OTI3E4), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17503292
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17503292 100 μL 100 microlitros
17523292 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17503292 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA505166

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The four known 15-to 19 kDa INK4 proteins (p15INK4b, p16INK4a, p18INK4c andp19INK4d) bind and inhibit CDK4 and CDK6 but not other CDKs, including cyclin E-Cdk2, cyclin A-Cdk2 and cyclin B-Cdk1. Like the three D-type cyclins, the INK4 genes are expressed in distinct tissue-specific patterns, suggesting that they are not strictly redundant. 5 p18INK4c is expressed during G1 to S transition in the eukaryotic cell division cycle. It is maximally induced as cells enter S-phase.

Especificaciones

Antígeno CDKN2B
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3E4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CDKN2B
N.º de referencia del gen P42772
Alias de gen CDK4I, INK4B, MTS2, P15, TP15, p15INK4b
Símbolos de los genes CDKN2B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human CDKN2B produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1030
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.