missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDKN2B Monoclonal Antibody (OTI3B6), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17523382
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17523382 30 μL 30 microlitros
17503382 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17523382

Marca: Origene Technologies TA505206S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CDKN2B Monoclonal antibody specifically detects CDKN2B in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno CDKN2B
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3B6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CDKN2B
N.º de referencia del gen P42772
Alias de gen AV083695; CDK inhibitory protein; CDK4B inhibitor; CDK4I; Cdkn2b; cyclin dependent kinase inhibitor 2B; Cyclin dependent kinase inhibitor 2B (p15, inhibits CDK4); cyclin-dependent kinase 4 inhibitor B; cyclin-dependent kinase inhibitor 2B (p15, inhibits CDK4); cyclin-dependent kinase inhibitor p15; cyclin-dependent kinase inhibitor p15INK4b; cyclin-dependent kinase inhibitor protein; cyclin-dependent kinases 4 and 6 binding protein; Ink4; INK4B; MTS2; MTS-2; Multiple tumor suppressor 2; p14_CDK inhibitor; p14_INK4B; p14-INK4b; P15; p15 CDK inhibitor; p15(INK4b); p15_INK4B; p15INK4b; p15-INK4b; TP15
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human CDKN2B produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1030
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.