Learn More
CDKN2A (p16INK4a) Monoclonal Antibody (OTI9H8), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Encompass_Preferred
242.00€ - 540.87€
Especificaciones
Antígeno CDKN2A (p16INK4a)
Clon OTI9H8
Concentración 1 mg/mL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17545453
Encompass_Preferred
Ver documentos
Origene Technologies
TA805497S
30 μL
242.00€
30 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17525453
Encompass_Preferred
Ver documentos
Origene Technologies
TA805497
100 μL
540.87€
100 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
CDKN2A (p16INK4a) Monoclonal antibody specifically detects CDKN2A (p16INK4a) in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
CDKN2A (p16INK4a)
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
IgG1
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
OTI9H8
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
Primary
Documentos
Product Certifications
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
CDKN2A (p16INK4a) Monoclonal Antibody (OTI9H8), TrueMAB™, OriGene