missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDKN2A Monoclonal Antibody (OTI7A6), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200013252
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17585323 30 μL 30 microlitros
17565323 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17585323

Marca: Origene Technologies TA805398S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CDKN2A Monoclonal antibody specifically detects CDKN2A in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)

Especificaciones

Antígeno CDKN2A
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon OTI7A6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Hdac9
N.º de referencia del gen Q9UKV0
Alias de gen Alternative reading frame; Arf; ARF-INK4a; CDK4 inhibitor p16 INK4; CDK4 inhibitor p16-INK4; CDK4I; CDKN2; Cdkn2a; cdkn2a {ECO:0000312; cell cycle inhibitor; cell cycle negative regulator beta; cell cycle regulator; CMM2; Cyclin dependent kinase 4 inhibitor A; cyclin dependent kinase inhibitor 2A; Cyclin dependent kinase inhibitor 2A (p16, inhibits CDK4); cyclin-dependent kinase 4 inhibitor A; Cyclin-dependent kinase inhibitor 2A; cyclin-dependent kinase inhibitor 2A (melanoma, p16, inhibits CDK4); cyclin-dependent kinase inhibitor 2A (p16, inhibits CDK4); cyclin-dependent kinase inhibitor 2a p16Ink4a; cyclin-dependent kinase inhibitor 2a p19Arf; cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, isoform 1; cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, isoform 2; cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, isoform 3; cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, isoforms 1/2; cyclin-dependent kinase inhibitor protein; EMBL:AAL76336.1, ECO:0000312; EMBL:AAL76338.1, ECO:0000312; HGNC:1787; inhibits CDK4; INK4; INK4A; Ink4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 181-460 of human HDAC9 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9734
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.