missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CDKN2A Monoclonal Antibody (OTI7A6), TrueMAB™, OriGene
Descripción
In humans, the multiple tumor suppressor 1 locus (MTS1) encodes two unrelated genes, p16INK4a and p19ARF. Although both act as cell proliferation inhibitors, their mechanisms of action are different. p19ARF works as part of a p53-dependent pathway to counter uncontrolled proliferation and oncogenic signals. Mice lacking the p19ARF gene rapidly develop a broad spectrum of tumors. This result indicates that p19ARF is an important tumor suppressor. In addition, p19ARF helps prevent transforming signals from various onocoproteins via the p53 regulatory loop. These studies and others display the importance of p19ARF in cell cycle control and tumor suppression.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CDKN2A |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI7A6 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | CDKN2A |
| N.º de referencia del gen | Q8N726 |
| Alias de gen | ARF, CDK4I, CDKN2, CMM2, INK4, INK4A, MLM, MTS-1, MTS1, P14, P14ARF, P16, P16-INK4A, P16INK4, P16INK4A, P19, P19ARF, TP16 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?