Learn More
CDKL2 Monoclonal Antibody (OTI1D1), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17525503
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17525503 30 μL 30 microlitros
17505503 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17525503 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA805535S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
CDKL2 Monoclonal antibody specifically detects CDKL2 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno CDKL2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1D1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica MCM2
N.º de referencia del gen P49736
Alias de gen 5330436L21Rik; AI505225; CDC2-related kinase; Cdkl2; cyclin dependent kinase like 2; cyclin-dependent kinase-like 2; cyclin-dependent kinase-like 2 (CDC2-related kinase); Kkiamre; Kkm; P56; p56 KKIAMRE protein kinase; protein kinase p56 KKIAMRE; serine/threonine protein kinase KKIAMRE; serine/threonine-protein kinase KKIAMRE; testicular tissue protein Li 35
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human MCM2 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4171
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1