Learn More
Thermo Scientific™ Sustrato CDK7/9tido
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
A peptide substrate based upon the C-terminal tail of RNA Polymerase II that is a reported substrate for Cyclin Dependent Kinases (CDK7, CDK8 and CDK9). For use with the Adapta™ Universal Kinase Assay (Cat. No. PV5099).
Especificaciones
Especificaciones
| Secuencia de aminoácidos | YSPTSPSYSPTSPSYSPTSPSKKKK |
| Entrada del ensayo | Ensayo bioquímico de acumulación de ADP |
| Cantidad cromogénica | 1 ml |
| Contenido y almacenamiento | 2 mM de sustrato peptídico CDK7/9tido en 50 mM HEPES (pH 7,5), 0,01 % de Brij-35, 10 mM de MgCl2 y 1 mM de EGTA. Almacenar a -20 °C. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Industria farmacéutica y biofarmacéutica, análisis y ensayos de proteínas, identificación y validación de dianas y secuencias líder, ensayo de quinasas universal Adapta™ (PV5099), descubrimiento y desarrollo de fármacos, biología de quinasas, ensayos bioquímicos de quinasas, ensayos de quinasas universales Adapta™, ensayos de actividad enzimática y proteica, ensayos y análisis de proteínas, actividad de la quinasa |
| Cantidad | 1 ml |
| Sustrato | péptido basado en la cola C-terminal de ARN polimerasa II |
| Substrate Properties | Sustrato basado en péptidos |
| Tipo de sustrato | Sustrato de cinasa |
| Mostrar más |