missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ CDK6/CEN7q (Texas Red/FITC) FISH Probe
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
200 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
200 microlitros
Descripción
Includes
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH
FISH is a technique used to identify and localize the presence or absence of specific DNA sequences on cells and tissues. Abnova has developed a range of FISH probes for the detection of gene amplification, loss, and translocation. Each FISH probe has a pair of locus-specific, fluorophore-labeled probes originated from a bacterial chromosome (BAC) library.
Ventajas
- Sondas de doble color para una detección rápida, sensible y específica
- Trabajar en la propagación de la metafase, integrado en parafina y en tejido congelado
- Identificar amplificación, pérdida y translocación de genes
- Proporción alta señal-ruido
- Baja reactividad cruzada
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C en la oscuridad. |
| Etiqueta o tinte | FITC, Rojo Texas |
| Para utilizar con (aplicación) | Hibridación in situ fluorescente (célula) |
| Incluye | Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 250 uL |
| Ubicación | 7q21.2/7q11.21 |
| Sonda | Aprox. 370 kb/820 kb |
| Tipo de producto | Sonda FISH CDK6/CEN7q |
| Cantidad | 100 μl |
| Fuente | ADN genómico |
| Especie | Humano |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 100UL CDK6/CEN7q FISH Probe
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P404-Almacenar en un recipiente cerrado.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: sodium phosphate dibasic, potassium phosphate monobasic
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido