missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDK5RAP3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16807783 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16807783 20 μL 20 microlitros
16897773 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16807783 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 110071AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The protein encoded by this gene is one of the highly conserved mini-chromosome maintece proteins (MCM) that are involved in the initiation of eukaryotic genome replication. The hexameric protein complex formed by MCM proteins is a key component of the pre-replication complex (pre-RC) and it may be involved in the formation of replication forks and in the recruitment of other DNA replication related proteins. This protein can interact with MCM2 and MCM6, as well as with the origin recognition protein ORC2. It is regulated by proteolysis and phosphorylation in a cell cycle-dependent manner. Studies of a similar protein in Xenopus suggest that the chromatin binding of this protein at the onset of DNA replication is after pre-RC assembly and before origin unwinding. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been identified.

Especificaciones

Antígeno CDK5RAP3
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica CDK5RAP3
N.º de referencia del gen Q96JB5
Alias de gen C53, CDK5RAP3, HSF 27, IC53, LZAP, MST016, OK/SW cl.114, PP1553, Protein HSF 27
Símbolos de los genes CDK5RAP3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CDK5RAP3 Fusion Protein Ag1474
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80279
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.