Learn More
CDK10 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30238140 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30238140 20 μL 20 microlitros
30237913 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30238140 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 300611AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The CDK10 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human CDK10. This antibody recognizes human, mouse antigen. The CDK10 antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno CDK10
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 750 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes PISSLRE
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8558
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 38 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG