Learn More
CDK10 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30237913 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30237913 150 μL 150 microlitros
30238140 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30237913
Marca: Proteintech 300611AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The CDK10 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human CDK10. This antibody recognizes human, mouse antigen. The CDK10 antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno CDK10
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 750 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes PISSLRE
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8558
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 38 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG