Learn More
Invitrogen™ CDH7 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15771722 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15771722 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15771722 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA563956
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: FDMAALRNLN VIRDTKTRRD VTPEIQFLSR PAFKSIPDNV IFREFIWERL KEADVDP Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 93%, Rat - 95%.
This gene is a type II classical cadherin from the cadherin superfamily. The encoded membrane protein is a calcium dependent cell-cell adhesion glycoprotein comprised of five extracellular cadherin repeats, a transmembrane region and a highly conserved cytoplasmic tail. Type II (atypical) cadherins are defined based on their lack of a HAV cell adhesion recognition sequence specific to type I cadherins. Cadherins mediate cell-cell binding in a homophilic manner, contributing to the sorting of heterogeneous cell types and the maintenance of orderly structures. Alternative splicing in the 5' UTR of this gene yields variant transcripts encoding the same protein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antígeno CDH7
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica CDH7
N.º de referencia del gen Q9ULB5
Alias de gen 9330156F07Rik; Cad7; Cadherin; cadherin 7; cadherin 7, type 2; Cadherin7; cadherin-7; Cdh7; CDH7L1
Símbolos de los genes CDH7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human CDH7. Recombinant protein control fragment (Product #RP-103982).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1005
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.