Learn More
CDH5 Monoclonal Antibody (OTI1E1), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200017467
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17594413 30 μL 30 microlitros
17574413 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17594413
Marca: Origene Technologies TA804747S
Mouse Monoclonal Antibody
CDH5 Monoclonal antibody specifically detects CDH5 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno CDH5
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1E1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CDH5
N.º de referencia del gen P33151
Alias de gen 7B4; 7B4 antigen; 7B4/cadherin-5; AA408225; cadherin 5; cadherin 5, type 2 (vascular endothelium); cadherin 5, type 2, VE-cadherin (vascular endothelium); cadherin 5, type 2, VE-cadherin (vascular epithelium); cadherin-5; cadherin-5; cd144 antigen; VE cadherin; Cd144; cd144 antigen; CDH5; cell-cell adhesion protein; endothelial-specific cadherin; vascular endothelial cadherin; vascular endothelial cadherin precursor; Vec; VEcad; VE-Cad; VE-cadherin; VECD
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 48-333 of human CDH5 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1003
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1