missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CDH12 Monoclonal Antibody (01), Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17789533
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17789533 100 μL 100 microlitros
17719863 50 μL 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17789533

Marca: Invitrogen™ MA542983

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Specificity: Human Cadherin-12/CDH12

CDH12 is a type II classical cadherin from the cadherin superfamily of integral membrane proteins that mediate calcium-dependent cell-cell adhesion. Mature cadherin proteins are composed of a large N-terminal extracellular domain, a single membrane-spanning domain, and a small, highly conserved C-terminal cytoplasmic domain. Type II (atypical) cadherins are defined based on their lack of a HAV cell adhesion recognition sequence specific to type I cadherins. This particular cadherin appears to be expressed specifically in the brain and its temporal pattern of expression would be consistent with a role during a critical period of neuronal development, perhaps specifically during synaptogenesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CDH12
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 01
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica CDH12
N.º de referencia del gen P55289
Alias de gen Brain cadherin; brain-cadherin; Br-cadherin; Cadherin; cadherin 12; cadherin 12, type 2 (N-cadherin 2); cadherin, neural type, 2; cadherin-12; CDH12; CDHB; N-cadherin 2; neural type cadherin 2; neuronal cadherin 2; RGD1566350
Símbolos de los genes CDH12
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Human Cadherin-12/CDH12 Protein.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1010
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.