missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDDO-EA, MedChemExpress

Código de producto. 16481257
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16481257 50 mg 50 miligramos
16495018 10 mg 10 miligramos
16457747 5 mg 5 miligramos
16415776 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16481257

Marca: Medchem Express HY12213

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress CDDO-EA is an NF-E2 related factor 2/antioxidant response element (Nrf2/ARE) activator.

CDDO-EA is an NF-E2 related factor 2/antioxidant response element (Nrf2/ARE) activator.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material CDDO-EA
Forma física Solid
CAS 932730-51-3
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H46N2O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo CDDO ethyl amide TP319 RTA 405
Información de solubilidad DMSO : ≥ 34 mg/mL (65.54 mM)
SMILES O=C1C(C#N)=C[C@@]2(C)[C@](CC[C@]([C@@]3(C)[C@@]4([H])[C@@]5([H])[C@@](CCC(C)(C)C5)(C(NCC)=O)CC3)(C)C2=CC4=O)([H])C1(C)C
Peso molecular (g/mol) 518.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 518.73
Porcentaje de pureza 98.15%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.