missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDCP1 Antibody (U.California patent anti-CDCP1) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Código de producto. 30171285
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30171285 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30171285

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP328720JF585

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

CDCP1 Monoclonal antibody specifically detects CDCP1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CDCP1
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon U.California patent anti-CDCP1
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD318, CD318 antigen, CUB domain containing protein 1, CUB domain-containing protein 1, Membrane glycoprotein gp140, SIMA135TRASK, Subtractive immunization M plus HEp3-associated 135 kDa protein, Transmembrane and associated with src kinases
Especie del huésped Human
Inmunógeno CDCP1/ CD318
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64866
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.