Learn More
Invitrogen™ Cdc42 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12888062
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12888062 100 μg 100 microgramos
12868062 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12888062 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA1092
Rabbit Polyclonal Antibody
Cdc42 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), ICC/IF
Rac1 is a GTPase which belongs to the RAS superfamily of small GTP-binding proteins. Members of this superfamily appear to regulate a diverse array of cellular events, including the control of cell growth, cytoskeletal reorganization, and the activation of protein kinases. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for the Rac1 gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Cdc42
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1mg/mL BSA, 30% glycerol and 0.05% sodium azide
génica CDC42
N.º de referencia del gen P60766, P60953, Q8CFN2
Alias de gen AI747189; AU018915; CDC42; CDC42Hs; Cell division control protein 42 homolog; cell division cycle 42; cell division cycle 42 (GTP binding protein); cell division cycle 42 homolog; dJ224A6.1.1 (cell division cycle 42 (GTP-binding protein, 25kD)); dJ224A6.1.2 (cell division cycle 42 (GTP-binding protein, 25kD)); G25K; G25K GTP-binding protein; growth-regulating protein; GTP binding protein, 25kDa; GTP-binding protein; RP1-224A6.5; small GTP binding protein CDC42; TKS
Símbolos de los genes CDC42
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno C-Terminal truncated human recombinant protein.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12540, 64465, 998
Especies diana Human, Mouse, Rat, Monkey
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cdc42 Polyclonal Antibody
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium azide