missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CDC42 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Especificaciones
| Antígeno | CDC42 |
|---|---|
| Clon | 2G5E8 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30237929
|
Proteintech
67212-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€ 349.00€ / 150 microlitros Ahorro 61.00€ 14% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30235711
|
Proteintech
67212-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€ 129.00€ / 20 microlitros Ahorro 16.00€ 11% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The CDC42 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CDC42. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The CDC42 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.Especificaciones
| CDC42 | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 998 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| 2G5E8 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human, Mouse, Rat | |
| CDC42Hs; G25K | |
| IgM | |
| Caprylic acid/ammonium sulfate precipitation | |
| Monoclonal Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto