Learn More
CDC42 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30235711 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30235711 20 μL 20 microlitros
30237929 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 30235711
Marca: Proteintech 672121IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The CDC42 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CDC42. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The CDC42 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno CDC42
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2G5E8
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes CDC42Hs; G25K
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Caprylic acid/ammonium sulfate precipitation
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 998
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 21 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgM