missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CDC42 Monoclonal Antibody (M430)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17846928
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17846928 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17846928

Marca: Invitrogen™ MA547706

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The antibody detects a 21 kDa* protein in human Jurkat cells, rat A7r5 cells, and mouse brain. The antibody also detects recombinant full length rat Cdc42 fusion protein, but does not recognize a full length human RhoA GST fusion protein.

Rac1 is a GTPase which belongs to the RAS superfamily of small GTP-binding proteins. Members of this superfamily appear to regulate a diverse array of cellular events, including the control of cell growth, cytoskeletal reorganization, and the activation of protein kinases. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for the Rac1 gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CDC42
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon M430
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1mg/mL BSA, 50% glycerol and 0.05% sodium azide
génica CDC42
N.º de referencia del gen P60766, P60953, Q8CFN2
Alias de gen AI747189; AU018915; CDC42; CDC42Hs; Cell division control protein 42 homolog; cell division cycle 42; cell division cycle 42 (GTP binding protein); cell division cycle 42 homolog; dJ224A6.1.1 (cell division cycle 42 (GTP-binding protein, 25kD)); dJ224A6.1.2 (cell division cycle 42 (GTP-binding protein, 25kD)); G25K; G25K GTP-binding protein; growth-regulating protein; GTP binding protein, 25kDa; GTP-binding protein; RP1-224A6.5; small GTP binding protein CDC42; TKS
Símbolos de los genes CDC42
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Clone (M430) was generated from a rat recombinant Cdc42 protein. This sequence is highly conserved in human and mouse Cdc42.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12540, 64465, 998
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgM
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.