Learn More
CDC37L1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7207303 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16865884 20 μL 20 microlitros
16855884 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16865884
Marca: Proteintech 162931AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
CDC37L1 is a cytoplasmic phosphoprotein that exists in complex with HSP90 as well as several other proteins involved in HSP90-mediated protein folding (Scholz et al., 2001 ).
Especificaciones
Antígeno CDC37L1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.17 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CDC37L1
N.º de referencia del gen Q7L3B6
Alias de gen CDC37B, CDC37L1, HARC
Símbolos de los genes CDC37L1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CDC37L1 Fusion Protein Ag9459
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55664
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG