missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CDC25B Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB3425), Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30088719
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30088719 100 μL 100 microlitros
30088620 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30088719 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA552552

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Tyrosine protein phosphatase which functions as a dosage-dependent inducer of mitotic progression. Required for G2/M phases of the cell cycle progression and abscission during cytokinesis in a ECT2-dependent manner. Directly dephosphorylates CDK1 and stimulates its kinase activity. The three isoforms seem to have a different level of activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CDC25B
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 23GB3425
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica CDC25B
N.º de referencia del gen P30305, P30306
Alias de gen AI604853; CDC25B; CDC25HU2; Cdc25m2; cell division cycle 25B; dual specificity phosphatase Cdc25B; EC 3.1.3.48; M-phase inducer phosphatase 2; MPIP2
Símbolos de los genes CDC25B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human Cdc25B (175-250AA).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12531, 994
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.