Learn More
CDC25B Monoclonal Antibody (OTI11C5), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA812342S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CDC25B Monoclonal antibody specifically detects CDC25B in Human samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| CDC25B | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| O43665 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 6001 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG2b |
| Western Blot | |
| OTI11C5 | |
| Unconjugated | |
| RGS10 | |
| AI604853; CDC25B; CDC25HU2; Cdc25m2; cell division cycle 25B; dual specificity phosphatase Cdc25B; EC 3.1.3.48; M-phase inducer phosphatase 2; MPIP2 | |
| Full length human recombinant protein of human RGS10 produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.