Learn More
CDC25B Monoclonal Antibody (OTI11C5), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA812342
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Tyrosine protein phosphatase which functions as a dosage-dependent inducer of mitotic progression. Required for G2/M phases of the cell cycle progression and abscission during cytokinesis in a ECT2-dependent manner. Directly dephosphorylates CDK1 and stimulates its kinase activity. The three isoforms seem to have a different level of activity.Especificaciones
| CDC25B | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| CDC25B | |
| cell division cycle 25B | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 994 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| OTI11C5 | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P30305 | |
| CDC25B | |
| Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 421-567 of human CDC25B produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG2b |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.