missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDC25A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Abnova™

Código de producto. 16108140
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16108140 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16108140

Marca: Abnova PAB30750.100uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Rabbit polyclonal antibody raised against partial recombinant human CDC25A.

  • High specificity
  • High reactivity

Especificaciones

Antígeno CDC25A
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (PFA fixed)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against partial recombinant human CDC25A.
Dilución Immunofluorescence (1-4 ug/mL) Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (1:50-1:200) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.2 (40% glycerol, 0.02% sodium azide).
N.º de referencia del gen P30304
Alias de gen CDC25A2
Símbolos de los genes CDC25A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to human CDC25A.
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 993
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.